Amonio acetato, grado ultrapuro
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Acetic acid ammonium salt
0103-2.5KGEA 125 EUR
0103-2.5KG 0103-500G
Amonio acetato, grado ultrapuro
Amonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Pto. de fusión: 114
Densidad: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013066
Núm. CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Índice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@280 nm (1 M, Water) 0.01%
Abs.@354 nm (1 M, Water) 0.01%
Chloride <0.0005%
Heavy Metals (as Pb) 0.005%
Insolubles <0.0005%
Iron <0.001%
Nitrate <0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 6.7 - 7.3
Purity 97.0%
Residue after Ignition 0.01%
Sulphate <0.001%