Amonio acetato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01116.0500_U 1.01116.1000 1.01116.5000 1.01116.9025 1.01116.9050 1.01116.9012
MERC1.01116.0500_UEA 96.4 EUR
MERC1.01116.0500_U 1.01116.1000 1.01116.5000 1.01116.9025 1.01116.9050 1.01116.9012
Amonio acetato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Amonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013066
Núm. CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Índice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1480 g/l (4 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 77.08 g/mol
Bulk Density 410 kg/m3
Flash Point 136 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.3 (50 g/l, H2O, 25 °C)