Amonio acetato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
73594-100G-F 73594-25G-F
73594-100G-FEA 458 EUR
73594-100G-F 73594-25G-F
Amonio acetato, Supelco®
Amonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013066
Núm. CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Índice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=976f48036dabd45e7d54798134d5c09fe576ae4b&vid=b38764d4daa7656798428a88492a83075c65ed90&prid=web&clid=SAPDAM