Triacetato de bismuto ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11846.09
11846.18
11846.09EA
168
EUR
11846.09
11846.18
Triacetato de bismuto ≥99.999% (metals basis)
Triacetato de bismuto
Purity: 99.999%
CAS No.: 22306-37-2
Molecular Formula: Bi(OOCCH3)3
Formula Weight: 386.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00015629
Formula:
(H₃CCOO)₃Bi Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015629 Núm. CAS: 22306-37-2 EINECS: 244-904-5 |