Triacetato de bismuto ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
17574.18
17574.30
17574.18EA
154
EUR
17574.18
17574.30
Triacetato de bismuto ≥99%
Triacetato de bismuto
Purity: 99%
CAS No.: 22306-37-2
Molecular Formula: C6H9BiO6
Formula Weight: 386.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00015629
Formula:
(H₃CCOO)₃Bi Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015629 Núm. CAS: 22306-37-2 EINECS: 244-904-5 |