Ácido cítrico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
A10395.0B
A10395.0I
A10395.30
A10395.0BEA
64.6
EUR
A10395.0B
A10395.0I
A10395.30
Ácido cítrico ≥99%
Ácido cítrico
Purity: 99+%
CAS No.: 77-92-9
Molecular Formula: C6H8O7
Formula Weight: 192.13
Odour: Odourless
pH: 1,6
Melting Point: 153-154°
Beilstein Reference: 782061
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00011669
Formula:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 153…154 °C Densidad: 1,665 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011669 Núm. CAS: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 IR: 01-2119457026-42-0000 Índice Merck: 14,2326 |