Ácido cítrico, anhidro 99.5-100.5%, en polvo Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
20282.293EA 97.5 EUR
20282.293 20282.362 20282.464
Ácido cítrico, anhidro 99.5-100.5%, en polvo Ph. Eur.
Ácido cítrico
Precaución: No apto para uso parenteral
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192.13 g/mol
Pto. Ebullición: 310
Pto. de fusión: 149…151 °C
Densidad: 1.665 g/cm³ (18 °C. OECD 109)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011669
Núm. CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
IR: 01-2119457026-42
Índice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on anhydrous) 99.5 - 100.5 %
Appearance Polvo cristalino blanco
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Oxalic acid Max. 360 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 1.0 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process