Ácido 1,2,3,4-butanotetracarboxílico 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
366761000 366765000
ACRO366761000EA 75.8 EUR
ACRO366761000 ACRO366765000
Ácido 1,2,3,4-butanotetracarboxílico 99+%
Ácido 1,2,3,4-butanotetracarboxílico
Formula: C₈H₁₀O₈
MW: 234,16 g/mol
Pto. Ebullición: 460 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 195…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002722
Núm. CAS: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 192 °C
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %