Ácido 1,2,3,4-butanotetracarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A16612.22
A16612.36
A16612.22EA
70.2
EUR
A16612.22
A16612.36
Ácido 1,2,3,4-butanotetracarboxílico ≥98%
Ácido 1,2,3,4-butanotetracarboxílico
Purity: 98+%
CAS No.: 1703-58-8
Molecular Formula: C8H10O8
Formula Weight: 234.16
Melting Point: ca 190-195° dec.
Beilstein Reference: 1729167
Formula:
C₈H₁₀O₈ MW: 234,16 g/mol Pto. Ebullición: 460 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼190…195 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002722 Núm. CAS: 1703-58-8 EINECS: 216-938-0 |