Ácido 1,2,3,4-butanotetracarboxílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14924.0050 8.14924.0251
8.14924.0050EA 58 EUR
8.14924.0050 8.14924.0251
Ácido 1,2,3,4-butanotetracarboxílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 1,2,3,4-butanotetracarboxílico
Formula: C₈H₁₀O₈
MW: 234,16 g/mol
Pto. Ebullición: 460 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002722
Núm. CAS: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 118 g/l (19 °C)
Melting Point 187 - 190 °C
Molar Mass 234.16 g/mol