Acetato de fenilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
148770050 148771000 148770010
ACRO148770050EA 24.6 EUR
ACRO148770050 ACRO148771000 ACRO148770010
Acetato de fenilo 97%
Acetato de fenilo
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 196 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008699
Núm. CAS: 122-79-2
EINECS: 204-575-0
Índice Merck: 12,07421
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4995 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %