Acetato de fenilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fenilo acetato
B22561.0B
B22561.30
B22561.0BEA
113
EUR
B22561.0B
B22561.30
Acetato de fenilo 97%
Acetato de fenilo
Purity: 99%
CAS No.: 122-79-2
Molecular Formula: CH3CO2C6H5
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5020
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 636458
Merck Reference: 14,7267
MDL No.: MFCD00008699
Formula:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 g/mol Pto. Ebullición: 195…196 °C Densidad: 1.075 Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008699 Núm. CAS: 122-79-2 EINECS: 204-575-0 Índice Merck: 12,07421 |