1,1,2,2-Tetracloroetano 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de acetileno
147940250 147941000 147940010 147940025
ACRO147940250EA 26.6 EUR
ACRO147940250 ACRO147941000 ACRO147940010 ACRO147940025
1,1,2,2-Tetracloroetano 98.5%
1,1,2,2-Tetracloroetano
Formula: Cl₂HCCHCl₂
MW: 167.85 g/mol
Pto. Ebullición: 147 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1.58 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000848
Núm. CAS: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN: 1702
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,09264
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=da3549d1364274a05dcc36a80f09745b568776d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %