1,1,2,2-Tetracloroetano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetracloruro de acetileno
L04489.14
L04489.22
L04489.36
L04489.14EA
29.8
EUR
L04489.14
L04489.22
L04489.36
1,1,2,2-Tetracloroetano ≥98%
1,1,2,2-Tetracloroetano
Purity: 98+%
CAS No.: 79-34-5
Molecular Formula: C2H2Cl4
Formula Weight: 167.85
Refractive Index: 1.4935
Melting Point: -43°
Boiling Point: 142-146°
Beilstein Reference: 969206
Merck Reference: 14,9189
UN No.: 1702
MDL No.: MFCD00000848
Formula:
Cl₂HCCHCl₂ MW: 167.85 g/mol Pto. Ebullición: 142…146 °C Pto. de fusión: –43 °C Densidad: 1.596 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000848 Núm. CAS: 79-34-5 EINECS: 201-197-8 UN: 1702 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,09264 |