1,1,2-Tricloroetano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
139430010 139432500 139430025
ACRO139430010EA 314 EUR
ACRO139430010 ACRO139432500 ACRO139430025
1,1,2-Tricloroetano 98%
1,1,2-Tricloroetano
Formula: Cl₂HCCH₂Cl
MW: 133,4 g/mol
Pto. Ebullición: 110…115 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 1,43 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000852
Núm. CAS: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09767
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %