1,2-Diclorobutano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21307.03
B21307.06
B21307.03EA
38.9
EUR
B21307.03
B21307.06
1,2-Diclorobutano ≥97%
1,2-Diclorobutano
Purity: 97+%
CAS No.: 616-21-7
Molecular Formula: C4H8Cl2
Formula Weight: 127.01
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 124°
Beilstein Reference: 1731376
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013676
Formula:
ClH₂CCHClCH₂CH₃ Pto. Ebullición: 124 °C Densidad: 1,112 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013676 Núm. CAS: 616-21-7 EINECS: 210-469-5 UN: 1993 ADR: 3,III |