1,2-Dicloroetano 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Etileno cloruro, Cloruro de etileno
167760025
167765000
167760010
ACRO167760025EA
251
EUR
ACRO167760025
ACRO167765000
ACRO167760010
1,2-Dicloroetano 99+% para espectroscopia
1,2-Dicloroetano
Formula:
ClH₂CCH₂Cl Pto. Ebullición: 81…85 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –35 °C Densidad: 1,25 g/cm³ Pto. de inflamación: 13 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000963 Núm. CAS: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Índice Merck: 13,03831 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 300 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |