1,2-Dicloroetano, extra seco 99.8%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Etileno cloruro, Cloruro de etileno
326841000 326840010 326840025
326841000.EA 92.2 EUR
326841000. 326840010. 326840025.
1,2-Dicloroetano, extra seco 99.8%, AcroSeal®
1,2-Dicloroetano
Formula: ClH₂CCH₂Cl
Pto. Ebullición: 81…85 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000963
Núm. CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.002 %