1,2-Dicloroetano 99+% para espectrofotometría
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Etileno cloruro, Cloruro de etileno
32462.K2
32462.K7
32462.K2EA
105
EUR
32462.K2
32462.K7
1,2-Dicloroetano 99+% para espectrofotometría
1,2-Dicloroetano
Purity: 99+%
CAS No.: 107-06-2
Molecular Formula: ClCH2CH2Cl
Formula Weight: 98.96
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.256
Refractive Index: 1.4448
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 605264
Merck Reference: 14,3797
UN No.: 1184
MDL No.: MFCD00000963
Formula:
ClH₂CCH₂Cl Pto. Ebullición: 83 °C Pto. de fusión: –35 °C Densidad: 1,256 Pto. de inflamación: 15 °C (59 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000963 Núm. CAS: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Índice Merck: 14,3797 |