1,2-Dicloropropano 98%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Propylene dichloride
113670050 113670500 113670010 113672500
ACRO113670050EA 22.8 EUR
ACRO113670050 ACRO113670500 ACRO113670010 ACRO113672500
1,2-Dicloropropano 98%, puro
1,2-Dicloropropano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Pto. Ebullición: 95…96 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 1,156 g/cm³
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000868
Núm. CAS: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,08039
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Ash ≤4.5 % (825°C)
pH 6.5 to 7 (10 % at 20°C)