1,2-Dicloropropano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Propylene dichloride
L03083.14 L03083.22
L03083.14EA 27.8 EUR
L03083.14 L03083.22
1,2-Dicloropropano ≥98%
1,2-Dicloropropano
Purity: 98% CAS No.: 78-87-5 Molecular Formula: C3H6Cl2 Formula Weight: 112.99 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.4380 Odour: Sweet Melting Point: -100° Boiling Point: 95-97° Beilstein Reference: 1718880 Merck Reference: 14,7854 UN No.: 1279 MDL No.: MFCD00000868
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Pto. Ebullición: 95…97 °C
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 1,157
Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000868
Núm. CAS: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,7854