1,3-Dicloropropano 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimethylendichloride
113680500 113682500
ACRO113680500EA 128 EUR
ACRO113680500 ACRO113682500
1,3-Dicloropropano 99%
1,3-Dicloropropano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000999
Núm. CAS: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4471 to 1.4491 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %