1,3-Dicloropropano ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimethylendichloride
36685.14 36685.22
36685.14EA 99.7 EUR
36685.14 36685.22
1,3-Dicloropropano ≥95%
1,3-Dicloropropano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Pto. Ebullición: 120 °C
Pto. de fusión: –99,5 °C
Densidad: 1,190
Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000999
Núm. CAS: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3,II