1,4-Diclorobutano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
216431000 216435000 216430010
ACRO216431000EA 40.2 EUR
ACRO216431000 ACRO216435000 ACRO216430010
1,4-Diclorobutano 99%
1,4-Diclorobutano
Formula: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Pto. Ebullición: 161…163 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001011
Núm. CAS: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %