1,4-Diclorobutano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21337.0B
B21337.30
B21337.0BEA
134
EUR
B21337.0B
B21337.30
1,4-Diclorobutano ≥97%
1,4-Diclorobutano
Purity: 97%
CAS No.: 110-56-5
Molecular Formula: Cl(CH2)4Cl
Formula Weight: 127.01
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4540
Odour: Aromatic
Melting Point: -38°
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 635673
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001011
Formula:
ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl Pto. Ebullición: 155 °C Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 1,139 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001011 Núm. CAS: 110-56-5 EINECS: 203-778-1 UN: 1993 ADR: 3,III |