1,4-Diclorobutano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03227.0250 8.03227.1000
8.03227.0250EA 47.2 EUR
8.03227.0250 8.03227.1000
1,4-Diclorobutano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Diclorobutano
Formula: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 127,01 g/mol
Pto. Ebullición: 153,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001011
Núm. CAS: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point -38 °C
Molar Mass 127.01 g/mol
Boiling Point 155 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.4545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 8.9 %(V)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 7.3 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C