Hornos de secado, Heratherm® Serie de protocolo general
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
51028148 51028149 51028150 51028139 51028140 51028141
466-0264EA 2440 EUR
466-0264 466-0265 466-0266 466-0261 466-0262 466-0263
Hornos de secado, Heratherm® Serie de protocolo general
Hornos Hornos de convección natural y con ventilación
Estufas de calentamiento y de secado con cámaras de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones rutinarias. Las unidades con convección natural son ideales para el secado y calentamiento suaves, para proteger muestras delicadas. Las unidades con convección forzada son ideales para el secado y calentamiento rápidos y superior uniformidad de la temperatura.
  • Sistema de alarma de sobrecalentamiento automática
  • Temporizador incorporado
  • Gran pantalla de vacío fluorescente de fácil lectura y funcionamiento con botón pulsador controlado por microprocesador
  • Las puertas se pueden abrir más de 180° para facilitar el acceso al interior
  • OGS -La rejilla de ventilación de escape se puede utilizar como puerto de acceso para un sensor de temperatura externa
Información de suministro: Suministrado con dos estantes e interfaz de datos RS232 estándar. Gama de accesorios y opciones instaladas de fábrica, como puertos de acceso, disponibles previa solicitud; pida más información.