Hornos de secado, serie de seguridad de protocolo avanzado de Heratherm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
51028154 51028155 51028156 51028545 51028145 51028146 51028147 51028546 51028547 51028548 51028549 51028544
466-0285EA 3322 EUR
466-0285 466-0286 466-0287 466-0283 466-0279 466-0280 466-0281 466-0284 466-0288 466-0289 466-0290 466-0282
Hornos de secado, serie de seguridad de protocolo avanzado de Heratherm
Hornos Standard Ovens
Estufas de calentamiento y de secado con exterior revestido o de acero inoxidable. El temporizador permite que el horno se encienda o apague tras un periodo de tiempo preestablecido (se puede escoger entre configuraciones de tiempo por semana, por hora o en tiempo real). Las unidades con convección natural son ideales para el secado y calentamiento suaves, para proteger muestras delicadas. Las unidades con convección forzada disponen de velocidad de ventilador ajustable y son ideales para el secado y calentamiento rápidos y uniformidad de temperatura superior.
  • Alarma de sobrecalentamiento estándar y alarma adicional de enfriamiento
  • Gran pantalla de vacío fluorescente de fácil lectura y funcionamiento con botón pulsador controlado por microprocesador
  • Controlador programable para rampas y tiempos de permanencia de temperatura. Se pueden guardar hasta 10 programas
  • El puerto de acceso permite la introducción de sensores para la monitorización independiente de datos
  • La función «incrementar» permite un calentamiento rápido
  • La función de autosecado desactiva el horno cuando las muestras están secas (mediante el uso de un sensor de temperatura opcional)
  • Puerta con cierre y con alarma de apertura de la puerta
Información de suministro: Suministrado con dos estantes e interfaz de datos RS232 estándar. Consulte "Estufas de secado, Heratherm General Protocol" si desea información sobre estantes, kits de apilado y soportes. Gama de accesorios y opciones instaladas de fábrica, como puertos de acceso, disponibles previa solicitud; pida más información.