1,5-Dicloropentano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pentamethylendichloride
A12433.14
A12433.22
A12433.36
A12433.14EA
40.6
EUR
A12433.14
A12433.22
A12433.36
1,5-Dicloropentano ≥98%
1,5-Dicloropentano
Purity: 98%
CAS No.: 628-76-2
Molecular Formula: C5H10Cl2
Formula Weight: 141.04
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -72°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732340
UN No.: 1152
MDL No.: MFCD00001017
Formula:
ClH₂C(CH₂)₃CH₂Cl MW: 141,04 g/mol Pto. Ebullición: 182 °C Pto. de fusión: –72 °C Densidad: 1,103 Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001017 Núm. CAS: 628-76-2 EINECS: 211-053-6 UN: 1152 ADR: 3,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)