1-Clorobutano ≥99.5% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
n-Butyl Chloride
39198.AK
39198.K2
39198.M1
39198.AKEA
49.2
EUR
39198.AK
39198.K2
39198.M1
1-Clorobutano ≥99.5% para HPLC
1-Clorobutano
Purity: 99.5+%
CAS No.: 109-69-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3Cl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -12°(10°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.886
Refractive Index: 1.4024
Odour: Pungent
Melting Point: -123°
Boiling Point: 77-78°
Beilstein Reference: 1730909
Merck Reference: 14,1560
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00001009
Formula:
CH₃(CH₂)₃Cl Pto. Ebullición: 77…78 °C Pto. de fusión: –123 °C Densidad: 0,886 Pto. de inflamación: –12 °C (10 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001009 Núm. CAS: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 UN: 1127 ADR: 3,II Índice Merck: 14,1560 |