1-Clorododecano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Lauryl chloride, Dodecylchloride
257102500 257100010
ACRO257102500EA 35.1 EUR
ACRO257102500 ACRO257100010
1-Clorododecano 99%
1-Clorododecano
Formula: C₁₂H₂₅Cl
MW: 204.78 g/mol
Pto. Ebullición: 260 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –9.3 °C
Densidad: 0.87 g/cm³
Pto. de inflamación: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013688
Núm. CAS: 112-52-7
EINECS: 203-981-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %