1-Clorododecano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Lauryl chloride, Dodecylchloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05340.0100 8.05340.1000
8.05340.0100EA 36.8 EUR
8.05340.0100 8.05340.1000
1-Clorododecano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Clorododecano
Formula: C₁₂H₂₅Cl
MW: 204.78 g/mol
Pto. Ebullición: 260
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013688
Núm. CAS: 112-52-7
EINECS: 203-981-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.007 g/l (25 °C)
Melting Point -9 °C
Molar Mass 204.78 g/mol
Boiling Point 124 °C (13 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C