1-Clorohexano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
404640050
404641000
404645000
ACRO404640050EA
25.9
EUR
ACRO404640050
ACRO404641000
ACRO404645000
1-Clorohexano 95%
1-Clorohexano
Formula:
C₆H₁₃Cl Pto. Ebullición: 135 °C Pto. de fusión: –94 °C Densidad: 0,87 g/cm³ Pto. de inflamación: 26 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001018 Núm. CAS: 544-10-5 EINECS: 208-859-5 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 13,02163 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |