1-Clorohexano ≥96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B22379.18
B22379.30
B22379.18EA
30.1
EUR
B22379.18
B22379.30
1-Clorohexano ≥96%
1-Clorohexano
Purity: 96%
CAS No.: 544-10-5
Molecular Formula: C6H13Cl
Formula Weight: 120.62
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4199
Melting Point: -94°
Boiling Point: 132-134°
Beilstein Reference: 1731289
Merck Reference: 14,2144
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001018
Formula:
C₆H₁₃Cl Pto. Ebullición: 132…134 °C Pto. de fusión: –94 °C Densidad: 0,878 Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001018 Núm. CAS: 544-10-5 EINECS: 208-859-5 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,2144 |