1-Clorooctadecano ≥94%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B24900.14 B24900.22 B24900.36
B24900.14EA 28.3 EUR
B24900.14 B24900.22 B24900.36
1-Clorooctadecano ≥94%
1-Clorooctadecano

Purity: 94% CAS No.: 3386-33-2 Molecular Formula: C18H37Cl Formula Weight: 288.95 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4510 Melting Point: 20-23° Boiling Point: 157-158°/1.5mm MDL No.: MFCD00000960

Formula: C₁₈H₃₇Cl
Pto. Ebullición: 157…158 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 20…23 °C
Densidad: 0,849
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000960
Núm. CAS: 3386-33-2
EINECS: 222-207-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR