1-Cloropropano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
109950050 109951000 109955000
109950050.EA 42.4 EUR
109950050. 109951000. 109955000.
1-Cloropropano 99%
1-Cloropropano
Formula: C₃H₇Cl
MW: 78.54 g/mol
Pto. Ebullición: 46…47 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0.892 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000995
Núm. CAS: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN: 1278
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,08032
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.15 %
Residue after reduction ≤0.02 %