2-Clorobutano 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
108830010 108832500
ACRO108830010EA 112 EUR
ACRO108830010 ACRO108832500
2-Clorobutano 99+%
2-Clorobutano
Formula: C₄H₉Cl
MW: 92.57 g/mol
Pto. Ebullición: 68
Pto. de fusión: –140 °C
Densidad: 0.87 g/cm³
Pto. de inflamación: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000871
Núm. CAS: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,01560
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %