Diclorometano, extra seco 99.9% estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
326851000 326850010 326850025
326851000.EA 64.6 EUR
326851000. 326850010. 326850025.
Diclorometano, extra seco 99.9% estabilizado, AcroSeal®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 1,325 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered