Diclorometano, extra dry over Molecular Sieve 99.8% estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
348460010 348460025 348461000 348465000
348460010.EA 103 EUR
348460010. 348460025. 348461000. 348465000.
Diclorometano, extra dry over Molecular Sieve 99.8% estabilizado, AcroSeal®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39…40 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 1,325 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene