Diclorometano 99+% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Estabilización: Estabilizado con amileno
383780010 383780025 383780250
ACRO383780010EA 50.4 EUR
ACRO383780010 ACRO383780025 ACRO383780250
Diclorometano 99+% estabilizado, extra puro
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39…40 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 1,325 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.05 %