Diclorometano ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con 2-metil-2-buteno 50 ppm
L13089.AP
L13089.AU
L13089.0F
L13089.APEA
28.7
EUR
L13089.AP
L13089.AU
L13089.0F
Diclorometano ≥99% estabilizado
Diclorometano
Stabilized with ca. 50 ppm amylene
Purity: 99+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Formula:
CH₂Cl₂ Pto. Ebullición: 39…40 °C Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 1,325 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000881 Núm. CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6063 |