Diclorometano, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro
7053.2500EA 110.47 EUR
7053.2500 7053.1000 7053.9025 7053.9200
Diclorometano, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Pto. Ebullición: 39.8
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.5 %
Appearance clear
Color (APHA) max. 10
Free Halogens passes test
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0002
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1