Diclorometano ≥99.8% estabilizado, ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro
Estabilización: Stabilised with a methanol-alkene preservative system
Packaged under inert gas.
9264.1000EA 155.9 EUR
9264.1000 9264.2500
Diclorometano ≥99.8% estabilizado, ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay (CH₂Cl₂) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) ≥99.8 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤0.02 %
Contains a methanol-alkene preservative system.