Diclorometano ≥99.8% (por GC) estabilizado, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Estabilización: Estabilizado con amileno ~25 mg/L
34488-7L 34488-45L 34488-1L 34488-2.5L 34488-4X2.5L
34488-7LEA 677 EUR
34488-7L 34488-45L 34488-1L 34488-2.5L 34488-4X2.5L
Diclorometano ≥99.8% (por GC) estabilizado, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Diclorometano
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39…41 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 1,32…1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Contains ~25 mg/L amylene as stabilizer
Vapor Pressure 6.83 psi ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.424 (lit.)
Explosion Limit 22 %
Vapor Density 2.9 (vs air)