Diclorometano estabilizado, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro
Estabilización: 50 ppm estabilizado con 2-metil-2-buteno
1.06049.2500 1.06049.6010 1.06049.6025 1.06049.6190
1.06049.2500EA 270 EUR
1.06049.2500 1.06049.6010 1.06049.6025 1.06049.6190
Diclorometano estabilizado, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Pto. Ebullición: 39.8
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM