Diclorometano estabilizado, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro
Estabilización: 20 ppm estabilizado con 2-metil-2-buteno
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06050.1000 1.06050.2500 1.06050.6010 1.06050.6025 1.06050.6190 1.06050.9190 1.06050.4000
1.06050.1000EA 31.28 EUR
1.06050.1000 1.06050.2500 1.06050.6010 1.06050.6025 1.06050.6190 1.06050.9190 1.06050.4000
Diclorometano estabilizado, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Diclorometano
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formula: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Pto. Ebullición: 39.8
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 84.93 g/mol
Boiling Point 40 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 475 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.42
Explosion Limit 13 - 22 %(V)
Density 1.33 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 605 °C DIN 51794
Evaporation number 1.9