Diclorometano estabilizado, EMPLURA®
Proveedor: Merck
Atención
Estabilización: estabilizado con 2-metil-2-buteno 20 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22271.1000 8.22271.2500 8.22271.9025 8.22271.9190
8.22271.1000EA 42.5 EUR
8.22271.1000 8.22271.2500 8.22271.9025 8.22271.9190
Diclorometano estabilizado, EMPLURA®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM