Diclorometano ≥99.5% estabilizado, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con etanol 0,2 %
23354.292EA
24
EUR
23354.292
23354.326
23354.550
23354.460
23354.950
Diclorometano ≥99.5% estabilizado, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Diclorometano
Formula:
CH₂Cl₂ Pto. Ebullición: 39,8 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 1,322 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000881 Núm. CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III IR: 01-2119480404-41 Índice Merck: 12,06140 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Boiling point | 39.0 - 40.5 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 1.322 - 1.327 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 60 APHA |
Carbon tetrachloride | Max. 100 ppm |
Chloroform | Max. 100 ppm |
Ethanol | 0.15 - 0.25 % |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Free chlorine | Max. 0.3 ppm |
Water | Max. 0.02 % |
Al (Aluminium) | Max. 0.05 ppm |
B (Boron) | Max. 0.01 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.01 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.02 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.01 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.05 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.01 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.05 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 1 ppm |