Diclorometano ≥98% estabilizado, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro
Estabilización: estabilizado con etanol 0,15 %
25629.295EA 29.7 EUR
25629.295 25629.557 25629.364 25629.466 25629.950
Diclorometano ≥98% estabilizado, TECHNICAL
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
IR: 01-2119480404-41
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %