Diclorometano 99,8 Stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro
Estabilización: 0.1 % EtOH
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83623.320EA 127 EUR
83623.320 83623.290
Diclorometano 99,8 Stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Pto. Ebullición: 39.8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1.3300 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
IR: 01-2119480404-41
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) Min. 99,8 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Residuo de evaporación Max. 10 ppm
Agua Max. 0,05 %
Absorbancia (240 nm) Max. 0,3
Absorbancia (245 nm) Max. 0,1
Absorbancia (260 nm) Max. 0,01
Transmitancia (240 nm) Min. 50 %
Transmitancia (245 nm) Min. 80 %
Transmitancia (260 nm) Min. 98 %